Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision hydrometers, ASTM E100
131 H-62, 1,300 - 1,350 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Codice catalogo SCNL3222017
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision hydrometers, ASTM E100
Codice catalogo SCNL3222017
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Precision hydrometers, ASTM E100
Precision hydrometers, ASTM E100
131 H-62, 1,300 - 1,350 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Price
SFr. 33.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision ASTM E100 hydrometers are designed for specific gravity or relative density.
  • Reference temperature: 15,5 °C (60/60 °F)
  • Without thermometer
  • Suitable for calibration
 : Available with either a works or a DAkkS calibration certificate on request
 : Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Lunghezza:
    260 mm
  • Seq:
    14
  • Divisione:
    0,001 sp/gr
  • Modello:
    131 H-62
  • Range di misura:
    1,300 - 1,350 sp/gr
  • Cat. No.:
    SCNL3222017
  • Temperatura di riferimento:
    15,5 °C