Precision hydrometers, ASTM E100
84 H-62, 0,750 - 0,800 sp/gr, 0,0005 sp/gr, 330 mm
Codice catalogo SCNL3222053
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
These precision ASTM E100 hydrometers are designed for specific gravity or relative density.
- Reference temperature: 15,5 °C (60/60 °F)
- Without thermometer
- Suitable for calibration
Informazioni per l'ordine: Available with either a works or a DAkkS calibration certificate on request
Confezione: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
- Lunghezza:330 mm
- Seq:27
- Divisione:0,0005 sp/gr
- Modello:84 H-62
- Range di misura:0,750 - 0,800 sp/gr
- Cat. No.:SCNL3222053
- Temperatura di riferimento:15,5 °C