Density hydrometers
S505 HL-14, 0,850 - 0,900 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Codice catalogo SCNL3222116S
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
Precision hydrometers with integrated blue filling thermometer.
- Suitable for calibration
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
Certifications: ASTM E2995-14
Informazioni per l'ordine: A works or DAkkS calibration certificate is available on request.
Confezione: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
- Range di temperatura:−20...+65 °C in 1 °C
- Lunghezza:380 mm
- Seq:08
- Divisione:0,0005 g/ml
- Modello:S505 HL-14
- Range di misura:0,850 - 0,900 g/ml
- Cat. No.:SCNL3222116S
- Temperatura di riferimento:15 °C