Orders LinkContactUsLinkComponent
Chef jacket, Cumbria, C733
nero, M
Codice catalogo PRTWC733BKRM
Nome del fornitore:   Portwest
Chef jacket, Cumbria, C733
Codice catalogo PRTWC733BKRM
Nome del fornitore:  Portwest
Chef jacket, Cumbria, C733
Chef jacket, Cumbria, C733
nero, M
Price
SFr. 28.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These modern jackets are made of Kingsmill fabric constructed from 65% polyester and 35% cotton. The fabric guarantees high performance and maximum comfort. It is fully pre-shrunk and has superior dye retention.
  • Mandarin collar, ring stud front
  • Handy sleeve pocket
  • Short sleeves
Weight: 190 g/m²
Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    M
  • Colore:
    nero
  • Seq:
    03
  • Tessuto:
    65% polyester and 35% cotton
  • Cat. No.:
    PRTWC733BKRM
  • Genere:
    Unisex
  • Sleeve or leg length:
    Short
  • Peso:
    190 g/m²
  • Modello:
    Cumbria, C733
  • Applicazioni per abiti:
    Food
  • Tipo di chiusura:
    Con bottoni