FlashGel® camera
FlashGel® device pack, includes camera, dock and a power supply
Catalog # LONZ57062
Supplier: LONZA
Jump to:
Product Details & Documents
La Camera Flash gel cattura dati dal sistema FlashGel permettendo una facile documentazione,al banco di lavoro,in pochi minuti. Questa semplice camera digitale si connette direttamente a un laptop o PC via USB
- Corsa completa del gel e cattura dell'immagine in 5 minuti
- fotografia del gel senza luce UV
- Chiare immagini a alta risoluzione
- Semplice interfaccia con l'utilizzatore
- esposizione ottimale con FlashGel cassette
Dimensione Camera (W×L×H):100×110×160mm
Image file type: .JPG, .TIFF, .PDF
Specifications
- Descrizione:FlashGel® device pack, includes camera, dock and a power supply
- Seq:02