Accessories for test sieves
Sieve pan, 400 mm, 65 mm
Codice catalogo HAVE205922756
Nome del fornitore: NEXOPART
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:400 mm
- Descrizione:Sieve pan
- Altezza:65 mm
- Seq:11
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



