Contenitori di sicurezza
With fine dosage spout, pressure-relief valve, ventilation screw cap, 20 L, 175×345×470 mm
Codice catalogo BURK2601-2020
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Contenitore di sicurezza a ingombro ridotto, in acciaio inox, con tappo a vite, valvola di sfiato e guarnizioni in PTFE per stoccaggio.
- Protezione da esplosioni e incendi e valvola di sicurezza da sovrapressione
- Resistenza chimica elevata
- Bilanciamento della pressione da circa 0,3 bar
Specifiche
- Capacità:20 L
- Descrizione:With fine dosage spout, pressure-relief valve, ventilation screw cap
- Seq:04
- L×P×A:175×345×470 mm