GLIMEPIRIDE FOR SYSTEM SUITABILITY 1 * 0,012 mg
Codice catalogo EDQMY0000516
Nome del fornitore: EDQM
GLIMEPIRIDE FOR SYSTEM SUITABILITY 1 * 0,012 mg
Codice catalogo EDQMY0000516
Nome del fornitore: EDQM
Frequently Bought Together
Standard di conducibilità, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzioni tampone colorate Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® AVS TITRINORM, Soluzioni tampone, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, soluzioni tampone pH AVS TITRINORM in bustine, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
BUFFER PH 7,00 DOSING BOTTLE DURACAL 1 * 500 mL
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Soluzioni tampone, Certipur®, pronte all'uso, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzioni standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Soluzione tampone, pronta all'uso
Nome del fornitore: WTW
Buffer solutions
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals