Orders LinkContactUsLinkComponent
Tamponi PCR | Avantor
Tamponi PCR
Tampone extra 10X, MgCl₂ a 15 mM, 3× 1,5 ml, 1 KIT
Codice catalogo 733-2303
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Tamponi PCR
Codice catalogo 733-2303
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Tamponi PCR
Tamponi PCR
Tampone extra 10X, MgCl₂ a 15 mM, 3× 1,5 ml, 1 KIT
Numero CAS:  
Price
SFr. 33.80
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Un sistema di tamponi ottimale fondamentale per una PCR dalle prestazioni elevate. I kit VWR® Taq DNA Polymerase comprendono generalmente due diversi tamponi, il tampone principale e quello extra, per affrontare diverse necessità nella PCR. Tutti i tamponi contengono Tris e MgCl₂ a 15 mM (concentrazione finale di MgCl₂ 1,5 mM). MgCl₂ aggiuntivo per l'ottimizzazione incluso in una fiala a parte.
Tampone principale: il tampone principale (NH4++) emette un segnale di amplificazione superiore (alta resa) e riduce al minimo la necessità di ottimizzare la concentrazione di Mg2+ o la temperatura di ricottura nella maggior parte dei sistemi primer-stampo.
Tampone extra: il tampone extra è il classico tampone di potassio (K+). Il tampone extra favorisce un'elevata specificità. Potrebbe essere necessaria l'ottimizzazione precisa delle temperature di ricottura del primer e delle concentrazioni Mg2+.
Tampone di combinazione: il tampone di combinazione è una miscela proprietaria di K+ e NH4+, che combina elevata specificità e buona resa del prodotto, insieme all'elevata tolleranza per l'ottimizzazione delle temperature di ricottura del primer e delle concentrazioni di Mg2+ grazie alla formulazione ammonio-potassio bilanciata.
Tamponi per stampi con alto contenuto di GC: combinati con VWR® TEMPase, i tamponi GC offrono eccellenti risultati di amplificazione con target di vari gradi di contenuto GC, a conferma che la scelta del tampone è fondamentale per un'amplificazione di successo.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
  • Descrizione:
    Tampone extra 10X, MgCl₂ a 15 mM
  • Volume:
    3× 1,5 ml
  • Cat. No.:
    733-2303
  • Condizioni di conservazione:
    – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
  • Taglia:
    3 x 1.5 ml
  • Applicazione:
    Standard amplification
  • Descrizione:
    Extra Buffer
  • Concentrazione:
    10x
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..