Dropping bottles, LDPE, LaboPlast®
1000 ml, 248 mm, 95 mm, 28 mm
Codice catalogo BURK0306-1000
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- Cut off dropper tip before first use
- Can be reclosed using the captive cap provided
- Captive cap and dropper cap PE
Dropping bottles are particularly suitable for liquids which must be dispensed in small amounts, drop by drop or as a fine jet.
Specifiche
- Ø est:95 mm
- Filettatura:28 mm
- Capacità:1000 ml
- Altezza:248 mm
- Seq:07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..