Temperature control systems
ICC compact immersion circulators allow for flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for tempering liquids up to temperatures of 150 °C. The convenient carrying handle and compact design allow easy transportation as well as comfortable use. An economic and attractive solution for basic applications such as sample tempering and glassware heating.
- Adjustable safety circuit
- Switch from internal to external temperature with one key (only for control unit)
- Optical and acoustic warning, example: For overheating
- Powerful pressure/suction pump
The IC immersion circulators are designed for tempering liquids in open or covered water baths up to 250 °C. The flexible bath bridge enables easy mounting on different water baths. The IC control unit comes equipped with a removable wireless controller (WiCo) for easy and safe operation. The extended performance provides a solution for demanding applications in analytics and material testing field.
- Potenza di riscaldamento:2 kW
- Capacità:12 l
- Seq:11
- L×P×A:145×200×340 mm
- Tipo:ICC control pro 12
Accessories
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- TipoIntervallo di temperaturaViscosità
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- IKAA20019397Labworldsoft® 6 StarterSmall configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
- DescrizionePer
- IKAA20017366Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device libraryAll configurations with any number of devices can be controlled at the same time1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
- Descrizione
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- IKAA4471500Small cover for small bathICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 c1 * 1 ST - SFr. 208.00
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- TipoIntervallo di temperaturaViscosità
- Descrizione
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- Descrizione
- DescrizionePer
- TipoIntervallo di temperaturaViscosità
- DescrizionePer
- Descrizione