Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryogenic vials, Nalgene®
Cryogenic vials, Nalgene®
Cryovial con codice a barre, 1,20 ml, Fondo conico, 13,5×38,1 mm, PP, Yes, Screw cap, +
Codice catalogo 479-2500
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Cryogenic vials, Nalgene®
Codice catalogo 479-2500
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Cryogenic vials, Nalgene®
Cryogenic vials, Nalgene®
Cryovial con codice a barre, 1,20 ml, Fondo conico, 13,5×38,1 mm, PP, Yes, Screw cap, +
Price
SFr. 269.00
Promo
Valido fino al 30/06/2026
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4 °C) down to the vapour phase of liquid nitrogen.
  • Black barcode on white background for high contrast and readability even in high-frost conditions
  • Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
  • External thread, conical bottom, self-standing
  • Non cytotoxic, DNase- and RNase-free
PPCO, sterile.
System 100™ vials with PP closure and internal silicone gasket allow for maximum storage capacity.
Documents
Specifiche
  • Tappo incluso:
    Yes
  • Ø×A:
    13,5×38,1 mm
  • Sterili:
    +
  • Capacità:
    1,20 ml
  • Descrizione:
    Cryovial con codice a barre
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    01
  • Tipologia tappo:
    Screw cap
  • Fondo:
    Fondo conico
  • Cat. No.:
    479-2500
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.