Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, individually wrapped, 66 mm, trasparente, rosso, 39,3/44,2 mm, sterile
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Container made of PS with PE screw cap.
- Good chemical resistance
- Aseptic or sterile available
- With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Specifiche
- Versione:sterile
- Capacità:60 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Sample container, individually wrapped
- Altezza:66 mm
- Seq:03
- Colore tappo:rosso
- Ø superiore / Ø inferiore:39,3/44,2 mm