Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Piastre DeepWell e tappetini

Piastra da 96 pozzetti, in PP, pozzetti rotondi, 1,2 ml
Codice catalogo 738-0189
Nome del fornitore:   Brand
Piastre DeepWell e tappetini
Codice catalogo 738-0189
Nome del fornitore:  Brand
Piastre DeepWell e tappetini
Piastre DeepWell e tappetini

Piastra da 96 pozzetti, in PP, pozzetti rotondi, 1,2 ml

Price
SFr. 188.00
Log in per disponibilità
1 * 32 ST
Product Details & Documents

In PP o PS, non sterili. Per un'ampia gamma di applicazioni, come screening HTS, colture di cellule e tessuti, diluizioni in serie, trasferimento di reagenti e per la conservazione dei campioni fino a −80 °C (PP) o −20 °C (PS). Le piastre Deep Well, prodotte in formato standard ANSI/SLAS 1 e 4, sono impilabili per facilitare la conservazione.

  • PP for high chemical resistance, for example, against DMSO, phenol, chloroform
  • Autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 (PP plates only)
  • Round shape wells allow optimal sample mixing and recovery
  • Alphanumeric coding and cut-away corner simplify sample identification and orientation
  • Can be used with multi channel pipettes and automatic liquid handling systems from all leading manufacturers
  • Free from DNA, DNase and RNase (except low profile plate which is not tested)
Specifiche
  • Descrizione:
    Piastra da 96 pozzetti, in PP, pozzetti rotondi, 1,2 ml
  • Seq:
    04
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappetino di copertura per piastre da 0,3 ml a 384 pozzetti, in silicone
    Tappetino di copertura per piastre da 0,3 ml a 384 pozzetti, in silicone
    391-0093
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - SFr. 704.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappetino di copertura per piastre da 0,5 ml a 96 pozzetti, in PP
    Tappetino di copertura per piastre da 0,5 ml a 96 pozzetti, in PP
    391-5713
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - SFr. 434.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappetino di copertura per piastre da 1,1 ml a 96 pozzetti, in PE modificato
    Tappetino di copertura per piastre da 1,1 ml a 96 pozzetti, in PE modificato
    391-5706
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST - SFr. 102.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappetino di copertura, TPE, per piastre da 96 pozzetti da 1,2 ml, profilo basso
    Tappetino di copertura, TPE, per piastre da 96 pozzetti da 1,2 ml, profilo basso
    738-1002
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST - SFr. 334.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tappetini di copertura per piastre da 2,2 ml a 96 pozzetti, in EVA
    Tappetini di copertura per piastre da 2,2 ml a 96 pozzetti, in EVA
    391-5707
    Log in per disponibilità
    1 * 24 ST - SFr. 99.80

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.