Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffers | Avantor
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 7,00, 6×250 ml, 6
Codice catalogo METN52004107
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
pH Buffers
Codice catalogo METN52004107
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Numero CAS:  
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 7,00, 6×250 ml, 6
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    6
  • Descrizione:
    pH buffer, 3,9 M NaCl
  • Pk Info:
    6×250 ml
  • Valore pH:
    7,00
Specifiche