Orders LinkContactUsLinkComponent
Tamponi, Microdenier
Microdenier swabs with large head, 128 mm
Codice catalogo 115-1895
Nome del fornitore:   Texwipe
Tamponi, Microdenier
Codice catalogo 115-1895
Nome del fornitore:  Texwipe
Tamponi, Microdenier
Tamponi, Microdenier
Microdenier swabs with large head, 128 mm
Price
SFr. 60.10
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Serie di tamponi realizzati con il più puro materiale microdenier, 100% poliestere, privo di nylon. La costruzione con legame termico completo elimina la contaminazione da adesivi.
  • Codifica per lotto per tracciabilità e controllo qualità
  • Manico in polipropilene vergine al 100%
Lavato per camera bianca, garantisce livelli estremamente bassi di particelle, NVR (residui non volatili) e ioni ed è progettato per offrire una maggiore capacità di assorbimento e prestazioni di assorbimento rapido. Pulizia senza aloni su superfici sensibili ai graffi e compatibile con detergenti e disinfettanti QAC (cloruro di ammonio quaternario). Prodotto in camera bianca con tolleranze precise e costanti mediante processi automatizzati ad alta precisione.
 :
 :
 :
 : In otto sacchetti richiudibili privi di silicone per confezione.
 : Il/I prodotto/i in questa pagina sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2019/904.
Specifiche
  • Descrizione:
    Microdenier swabs with large head
  • Lunghezza:
    128 mm
  • Seq:
    3
  • Cat. No.:
    115-1895
  • Larghezza impugnatura:
    5 mm
  • Lunghezza impugnatura:
    102 mm
  • Forma testa:
    Flat paddle
  • Lunghezza testa:
    26 mm
  • Larghezza testa:
    13 mm