Orders LinkContactUsLinkComponent
Tamponi, Microdenier
Tamponi, Microdenier
Microdenier swabs with mini head, 71 mm
  115-1897
 :   Texwipe
Tamponi, Microdenier
  115-1897
 :  Texwipe
Tamponi, Microdenier
Tamponi, Microdenier
Microdenier swabs with mini head, 71 mm
SFr. 110.00
1 * 500 ST
Serie di tamponi realizzati con il più puro materiale microdenier, 100% poliestere, privo di nylon. La costruzione con legame termico completo elimina la contaminazione da adesivi.
  • Codifica per lotto per tracciabilità e controllo qualità
  • Manico in polipropilene vergine al 100%
Lavato per camera bianca, garantisce livelli estremamente bassi di particelle, NVR (residui non volatili) e ioni ed è progettato per offrire una maggiore capacità di assorbimento e prestazioni di assorbimento rapido. Pulizia senza aloni su superfici sensibili ai graffi e compatibile con detergenti e disinfettanti QAC (cloruro di ammonio quaternario). Prodotto in camera bianca con tolleranze precise e costanti mediante processi automatizzati ad alta precisione.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: In otto sacchetti richiudibili privi di silicone per confezione.
Caution: Il/I prodotto/i in questa pagina sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2019/904.
  • Descrizione:
    Microdenier swabs with mini head
  • Lunghezza:
    71 mm
  • Seq:
    1
  • Cat. No.:
    115-1897
  • Larghezza impugnatura:
    2,2 mm
  • Lunghezza impugnatura:
    60 mm
  • Forma testa:
    Small
  • Lunghezza testa:
    11 mm
  • Larghezza testa:
    3,2 mm