Magnetic stirring bars
Magnetic stirring bar, 12 mm, 4,5 mm, ARE/AREX 5 series
Codice catalogo VELPA00001063
Nome del fornitore: VELP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:4,5 mm
- Per:ARE/AREX 5 series
- Descrizione:Magnetic stirring bar
- Lunghezza:12 mm
- Seq:02