Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for BBP3x Printers, B-569
Labels for BBP3x Printers, B-569
High performance label printer tape, B-569, B30C-1125-569-TN, Poliestere, Acrilico permanente, Thermal transfer, fulvo, BBP31, 29 mm×30,4 m, 1 roll/box
Codice catalogo BRDY117983
Nome del fornitore:   Brady
Labels for BBP3x Printers, B-569
Codice catalogo BRDY117983
Nome del fornitore:  Brady
Labels for BBP3x Printers, B-569
Labels for BBP3x Printers, B-569
High performance label printer tape, B-569, B30C-1125-569-TN, Poliestere, Acrilico permanente, Thermal transfer, fulvo, BBP31, 29 mm×30,4 m, 1 roll/box
Price
SFr. 298.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
This high performance polyester labeling tape is used for labeling stainless steel pipes and surfaces. Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels.
Specifiche
  • Stampante:
    BBP31
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Tipo:
    B-569
  • Colore:
    fulvo
  • Descrizione:
    High performance label printer tape
  • Dimensioni:
    29 mm×30,4 m
  • Materiale:
    Poliestere
  • Seq:
    24
  • Modello:
    B30C-1125-569-TN
  • Confezione:
    1 roll/box
  • Adesivo:
    Acrilico permanente