Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for BBP3x printers, type B-526
Glow-in-the-dark label printer tape, B30C-4000-526, Poliestere, Acrilico permanente, Thermal transfer, verde, BBP31, 101 mm×15,2 m, 1 roll/box
Codice catalogo BRDY117924
Nome del fornitore:   Brady
Labels for BBP3x printers, type B-526
Codice catalogo BRDY117924
Nome del fornitore:  Brady
Labels for BBP3x printers, type B-526
Labels for BBP3x printers, type B-526
Glow-in-the-dark label printer tape, B30C-4000-526, Poliestere, Acrilico permanente, Thermal transfer, verde, BBP31, 101 mm×15,2 m, 1 roll/box
Price
959.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Type B-526 phosphorescent polyester tape is designed for directional and evacuation marking. It is used for glow-in-the-dark identification up to 10 hours.
Specifiche
  • Stampante:
    BBP31
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Colore:
    verde
  • Descrizione:
    Glow-in-the-dark label printer tape
  • Dimensioni:
    101 mm×15,2 m
  • Materiale:
    Poliestere
  • Seq:
    03
  • Modello:
    B30C-4000-526
  • Confezione:
    1 roll/box
  • Adesivo:
    Acrilico permanente