Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for BBP3x, type B-565
Labels for BBP3x, type B-565
Metalised label printer tape, B-565, B30C-2250-565-SL, Poliestere, Acrilico permanente, Thermal transfer, argento, BBP31, 57 mm×30,4 m, 1 roll/box
Codice catalogo BRDY117921
Nome del fornitore:   Brady
Labels for BBP3x, type B-565
Codice catalogo BRDY117921
Nome del fornitore:  Brady
Labels for BBP3x, type B-565
Labels for BBP3x, type B-565
Metalised label printer tape, B-565, B30C-2250-565-SL, Poliestere, Acrilico permanente, Thermal transfer, argento, BBP31, 57 mm×30,4 m, 1 roll/box
Price
SFr. 523.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
These metallised polyester tapes are used for secure identification. Ideal for product rating plates, product warranty labels and asset identification labels.
Specifiche
  • Stampante:
    BBP31
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Tipo:
    B-565
  • Colore:
    argento
  • Descrizione:
    Metalised label printer tape
  • Dimensioni:
    57 mm×30,4 m
  • Materiale:
    Poliestere
  • Seq:
    02
  • Modello:
    B30C-2250-565-SL
  • Confezione:
    1 roll/box
  • Adesivo:
    Acrilico permanente