Labels for BBP3x printers, type B-581
Removable label printer tape, B-581, B30C-4000-581-WT, Vinile, Acrilico, bianco, BBP3x, 101 mm×30 m
Codice catalogo BRDY118003
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
These repositionable vinyl B-581 labeling tapes with removable acrylic are ideal for temporary, removable, repostionable labeling applications.
Documents
Specifiche
- Stampante:BBP3x
- Tipo:B-581
- Colore:bianco
- Descrizione:Removable label printer tape
- Dimensioni:101 mm×30 m
- Materiale:Vinile
- Seq:04
- Modello:B30C-4000-581-WT
- Adesivo:Acrilico