Labels for BBP33 printers, type B-499
Printer labels, B-499, B33-165-499, Nylon, Acrilico permanente, bianco, BBP33, 22,9×12,7 mm, 2500/roll
Codice catalogo BRDY143002
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
These nylon cloth labels are used for electrical and automation identification, inside-panel component labelling, wire and cable marking.
Dokumente
Specifiche
- Stampante:BBP33
- Tipo:B-499
- Colore:bianco
- Descrizione:Printer labels
- Dimensioni:22,9×12,7 mm
- Materiale:Nylon
- Seq:15
- Modello:B33-165-499
- Confezione:2500/roll
- Adesivo:Acrilico permanente
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..