STEVIOSIDE STANDARD 1 * 100 mg
Codice catalogo WAKO199-16291
Marketsource
Nome del fornitore: Wako
STEVIOSIDE STANDARD 1 * 100 mg
Codice catalogo WAKO199-16291
Nome del fornitore: Wako
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Cat. No.:77610-710
- Output:USB for data export
- W×D×H:210×268×181 mm (8.3×10.6×7.2")
- Absorbance Range:0.2 - 50 A (10 mm equivelent)
- Light Source:UV LED
- Wavelength Range:260, 280, and 600 nm
- Weight:3.6 kg
- Display:7" touch screen
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



