Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori
Accessori
Kit "indipendente" con adattatore di alimentazione USB, cavo HDMI/DVI per il collegamento della telecamera al monitor, un controller a distanza a infrarossi, una scheda SD e un lettore USB di schede SD
Codice catalogo 630-2526
Nome del fornitore:   ZEISS
Accessori
Codice catalogo 630-2526
Nome del fornitore:  ZEISS
Accessori
Accessori
Kit "indipendente" con adattatore di alimentazione USB, cavo HDMI/DVI per il collegamento della telecamera al monitor, un controller a distanza a infrarossi, una scheda SD e un lettore USB di schede SD
Price
SFr. 117.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Kit "indipendente" con adattatore di alimentazione USB, cavo HDMI/DVI per il collegamento della telecamera al monitor, un controller a distanza a infrarossi, una scheda SD e un lettore USB di schede SD
  • Seq:
    902