Orders LinkContactUsLinkComponent
Label printer, BMP™41
Label printer, BMP™41
Label printer BMP™41, UK-plug, 24,40 mm, 150×90×290 mm, 1,3 kg
Codice catalogo BRDY711213
Label printer, BMP™41
Codice catalogo BRDY711213
Nome del fornitore:  
Label printer, BMP™41
Label printer, BMP™41
Label printer BMP™41, UK-plug, 24,40 mm, 150×90×290 mm, 1,3 kg
Product Details & Documents
The BMP™41 portable label printer creates die-cut or continuous labels anywhere and at anytime. It can produce up to 25 mm wide labels which can be used as multi area labels mostly on labelling datacom, wires, cables and audio/visual equipments.
Delivery information: Supplied with nickel battery, MC1-1000-595-WT-BK cartridge, USB cable, AC adapter, power cord, product CD, brady printer drivers CD and quick start guide.
Specifiche
  • Ampiezza di stampa:
    24,40 mm
  • Peso:
    1,3 kg
  • Descrizione:
    Label printer BMP™41, UK-plug
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    150×90×290 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Quick charger US for M410 label printer, black, 114,30W×69,85H×101,60D mm
    Quick charger US for M410 label printer, black, 114,30W×69,85H×101,60D mm
    BRDY176994
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 283.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Rechargeable NiMH battery for M410, BMP41 and BMP61 label printers, grey, 56,90W×109,98×25,00D mm
    Rechargeable NiMH battery for M410, BMP41 and BMP61 label printers, grey, 56,90W×109,98×25,00D mm
    BRDY176993
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 115.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • AC adapter for M410, M510, M511, M610 and M611 portable printers, black, 114,30W×31,75H×50,80D mm
    AC adapter for M410, M510, M511, M610 and M611 portable printers, black, 114,30W×31,75H×50,80D mm
    BRDY176990
    BMP41; M410; BMP51; BMP53; M510; BMP61; M610; M611
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 170.00