BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
BIS-TRIS buffer solution, 0,2 M, 7,0, Glass bottle, 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
Codice catalogo J63346.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 6976-37-0
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002853
Documents
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:0,2 M
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:100 mL
- Descrizione:BIS-TRIS buffer solution
- Valore pH:7,0
- Cat. No.:J63346.AE
- Forma fisica:Liquid
- Odore/Profumo:Odourless
- N. MDL:MFCD00002853
- Aspetto:Colourless
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C
- CAS No.:6976-37-0