Ampicillin trihydrate
25 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Ampicillin trihydrate
Codice catalogo J66514.14
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 7177-48-2
Vai a
Product Details & Documents
Ampicillin is lactam antibiotic with an amino group side chain attached to the penicillin structure.
Commonly used to select for ampicillin resistance in mutated and transformed cells
White powder
Soluble in water. Practically insoluble in ethanol
Sinonimi: (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate
- Numero CAS:7177-48-2
- Formula:C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
- Numero MDL:MFCD00072036
- Molecular Weight:403.45 g/mol
- Punto di ebollizione:684 °C
- Punto di fusione:208 °C
- Punto di infiammabilità:>110 °C (230 °F)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:200-709-7
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 g



