Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Softshell jackets, Oregon, TK40

Softshell jackets, Oregon, TK40

nero, 3XL, Regular
Codice catalogo PRTWTK40BKRXXXL
Nome del fornitore:   Portwest
Softshell jackets, Oregon, TK40
Codice catalogo PRTWTK40BKRXXXL
Nome del fornitore:  Portwest
Softshell jackets, Oregon, TK40
Softshell jackets, Oregon, TK40

nero, 3XL, Regular

Price
SFr. 64.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These 2-layer softshell jackets are made of 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece. The jackets are wind- and showerproof.

  • Two side pockets, zipped mobile phone pocket (chest)
  • Half-elasticated cuffs with Velcro adjustment

Colour: Black

Weight: 250 g/m²

Specifiche
  • Taglia dell'abbigliamento:
    3XL
  • Vestibilità del capo:
    Regular
  • Colore:
    nero
  • Tessuto:
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • Cat. No.:
    PRTWTK40BKRXXXL
  • Genere:
    Unisex
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Cold
  • Peso:
    250 g/m²
  • Modello:
    Oregon TK40
  • Applicazioni per abiti:
    Outdoor
  • Tipo di chiusura:
    Con chiusura a zip
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..