Filter boards
C 160, 142 mm
Codice catalogo SARTFT-3-343-142
Nome del fornitore: Sartorius
Filter boards
Codice catalogo SARTFT-3-343-142
Nome del fornitore: Sartorius
Vai a
Product Details & Documents
Filter boards are used for filtration of cooking oils, transformer oils and as base paper for impregnation with certain reagents.
These are characterised by high wet strength and are therefore especially suitable for pressure or vacuum filtration.
Specifiche
- Grado:C 160
- Seq:02
- Taglia:142 mm
- Cat. No.:SARTFT-3-343-142
- Peso:160 g/m²
- Spessore:0,30 mm
- Resistenza allo strappo da bagnato:>50 kPa
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Innalzamento capillare:80 mm/10 min
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate
- Velocità di filtrazione:-