Filter boards
C 160, 47 mm
Codice catalogo SARTFT-3-343-047
Nome del fornitore: Sartorius
Filter boards
Codice catalogo SARTFT-3-343-047
Nome del fornitore: Sartorius
Vai a
Product Details & Documents
Filter boards are used for filtration of cooking oils, transformer oils and as base paper for impregnation with certain reagents.
These are characterised by high wet strength and are therefore especially suitable for pressure or vacuum filtration.
Specifiche
- Grado:C 160
- Seq:01
- Taglia:47 mm
- Cat. No.:SARTFT-3-343-047
- Peso:160 g/m²
- Spessore:0,30 mm
- Resistenza allo strappo da bagnato:>50 kPa
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Innalzamento capillare:80 mm/10 min
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate
- Velocità di filtrazione:-
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..