High visibility softshell contrast jacket, S425
giallo fluorescente/blu scuro, L, Regular
Codice catalogo PRTWS425YNRL
Nome del fornitore: Portwest
High visibility softshell contrast jacket, S425
Codice catalogo PRTWS425YNRL
Nome del fornitore: Portwest
Vai a
Product Details & Documents
This contrast jacket is made of 94% polyester and 6% Spandex. It offers a windproof, water-resistant breathable membrane with the added luxury of a bonded micro polar fleece inside. The dark contrast bottom panel makes this garment perfect for dirty environments where high visibility is required.
- Velcro adjustable cuffs
- Secure chest pocket with zip
- Radio loop
Colour: Hi-vis yellow/navy blue
Weight: 310 g/m²
Certifications: EN ISO 20471 (Class 3)
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:L
- Vestibilità del capo:Regular
- Colore:giallo fluorescente/blu scuro
- Seq:03
- Tessuto:94% polyester, 6% Spandex
- Cat. No.:PRTWS425YNRL
- Genere:Unisex
- Risk area:HiVis
- Peso:310 g/m²
- Modello:S425
- Applicazioni per abiti:Mechanical protection|Outdoor
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip