VWR®, Cell Holders
Cell holder, one-cell holder for 100 mm square cuvette (B), for double beam only
Codice catalogo 634-6047
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Dokumente
Specifiche
- Descrizione:Cell holder, one-cell holder for 100 mm square cuvette (B), for double beam only
- Seq:11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..