Sample containers with screw cap
50 ml, 38 mm, 70 mm, with spoon, trasparente, bulk, PP
DELT409852
: DELTALAB
PP, ultra clear with PE screw caps
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
- Ø est:38 mm
- Confezione:bulk
- Tipo:with spoon
- Capacità:50 ml
- Colore:trasparente
- Altezza:70 mm
- Materiale:PP
- Seq:02