General purpose sample storage vials and caps
22,00 ml, 23×85 mm, ambra, Yes, 20-400, PP, PTFE/silicone
Codice catalogo HEWL5183-4323
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
General purpose sample storage vials and caps
Codice catalogo HEWL5183-4323
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:PP
- Dimensione tappo:20-400
- Ø×A:23×85 mm
- Setto:PTFE/silicone
- Capacità:22,00 ml
- Colore:ambra
- Seq:07