Vials
Vials, cap bundle, LP, 2,00 ml, ambra, Yes
HEWL5190-6102
- Tappo incluso:Yes
- Capacità:2,00 ml
- Colore:ambra
- Descrizione:Vials, cap bundle, LP
- Seq:03
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals