Orders LinkContactUsLinkComponent
Level control systems with signalboxes, SymLine
Signalbox T1 with disc fill level sensor, signal cable 3 meters, hook and loop fastener for disc sensor 2 meters, US-plug
Codice catalogo SCTV108158
Level control systems with signalboxes, SymLine
Codice catalogo SCTV108158
Nome del fornitore:  
Level control systems with signalboxes, SymLine
Level control systems with signalboxes, SymLine
Signalbox T1 with disc fill level sensor, signal cable 3 meters, hook and loop fastener for disc sensor 2 meters, US-plug
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
Product Details & Documents
Monitor two filling levels at once, perfect integration into lab furniture with the Built-In Signalbox ant the Signalbox T1 and T4.
  • For all types of Safety Waste Caps and other electronic level controllers
  • Touchless alarm-resetting fields for two containers
  • 2 switch inputs and 2 switch outputs for peripheral units
LEDs and acoustic buzzer warn you in due time before the filling level of your collection containers reaches a critical height. When the container is changed, the alert can be muted via the new touchpad. Pumps and other external devices can be conveniently triggered via the integrated interface.
Specifiche
  • Descrizione:
    Signalbox T1 with disc fill level sensor, signal cable 3 meters, hook and loop fastener for disc sensor 2 meters, US-plug
  • Seq:
    07
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Signal cable cable for signal transmission, 1,5 m
    Signal cable cable for signal transmission, 1,5 m
    SCTV108304
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 39.20 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EU power supply
    EU power supply
    590-0740
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 83.90 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Dual lock (releasable pressure) closure for disc sensors, 20×20 mm
    Dual lock (releasable pressure) closure for disc sensors, 20×20 mm
    554-2714
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 37.50 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • UK power supply
    UK power supply
    SCTV610703
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 83.90 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Velcro strip for disc sensor, 2 m
    Velcro strip for disc sensor, 2 m
    554-2715
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 33.80 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 5 m
    Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 5 m
    590-0727
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 60.10 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 10 m
    Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 10 m
    590-0728
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 62.60 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo per contatto relè, 5 m
    Cavo per contatto relè, 5 m
    590-0729
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 50.40 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Disc sensor (alarm at empty state)
    Disc sensor (alarm at empty state)
    590-0734
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 325.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sensore di livello, singolo (allarme a pieno stato)
    Sensore di livello, singolo (allarme a pieno stato)
    590-0737
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 325.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 3 m
    Cavo di prolunga per trasmissione segnale, 3 m
    590-0739
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 84.50 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Holder for disc sensor for safety waste cap S60/61, three levels adjustable, PE_HD
    Holder for disc sensor for safety waste cap S60/61, three levels adjustable, PE_HD
    SCTV106731
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 67.90 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Signal lamp for level control, visual signal (flashing) when the level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length of the lamp 3 m, power supply: 24 V DC EU/UK/US plug
    Signal lamp for level control, visual signal (flashing) when the level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length of the lamp 3 m, power supply: 24 V DC EU/UK/US plug
    SCTV108334
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 406.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per sensore a disco, GL 45
    Supporto per sensore a disco, GL 45
    SCTV106723
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 67.90 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Signal lamp for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length: 3 m; Power supply: 24 V DC EU/UK/US plug. Individually extendable by SCAT signal cable via M8 connectors
    Signal lamp for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length: 3 m; Power supply: 24 V DC EU/UK/US plug. Individually extendable by SCAT signal cable via M8 connectors
    SCTV108334-T
    Log in per disponibilità
    - 406.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Signal lamp (full state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at full state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plug
    Signal lamp (full state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at full state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plug
    SCTV108335-T
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 752.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Signal lamp (empty state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal at empty state, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at empty state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plug
    Signal lamp (empty state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal at empty state, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at empty state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plug
    SCTV108336-T
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 501.00 SFr.