Colonne per HPLC, LiChrosorb®
RP-8, 100 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
LiChrosorb® è un sorbente costituito da gel di silice costituito da particelle irregolari, completamente poroso, con dimensioni dei pori di 60 e 100 Å. Le colonne HPLC LiChrosorb® HPLC sono disponibili in cartucce che richiedono l'uso di raccordi finali riutilizzabili o in colonne complete di raccordi finali.
Se sono necessarie delle precolonne, utilizzare le relative cartucce LiChrospher® elencate nella sezione LiChrospher®.
Documents
msds_150318 msds_150332 msds_150333 msds_150334 msds_150388
Scheda di sicurezza
More
Specifiche
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:100 Å
- Lunghezza:250 mm
- Seq:09
- Fase:RP-8
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Portacartuccia precolonna, autonoma, per connessione capillare alla colonnaPortacartuccia precolonna, autonoma, per connessione capillare alla colonna1.16217.0001Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 290.00