Acetone, J.T.Baker®
10 L
: Avantor
Acetone, J.T.Baker®
3413.9010
: Avantor
: 67-64-1
: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- :67-64-1
- :CH₃COCH₃
- :MFCD00008765
- :58.08 g/mol
- :1090
- :3,II
- Assay (by GC):min. 99 %
- Conf:10 L
- Cat. No.:3413.9010
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion