Acetone, J.T.Baker®
5 L
Codice catalogo 3413.5000
Nome del fornitore: Avantor
Acetone, J.T.Baker®
Codice catalogo 3413.5000
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS: 67-64-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numero CAS:67-64-1
- Formula:CH₃COCH₃
- Numero MDL:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- UN:1090
- ADR:3,II
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (by GC):min. 99 %
Specifiche
- Conf:5 L
- Cat. No.:3413.5000
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion