Accessories
Prolunga flessibile 351A per pompa GV-100
Codice catalogo 118-0371
Nome del fornitore:   GASTEC
Accessories
Codice catalogo 118-0371
Nome del fornitore:  GASTEC
Accessories
Accessories
Prolunga flessibile 351A per pompa GV-100
Price
SFr. 158.00
Log in per disponibilità
1 * 5 m
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Prolunga flessibile 351A per pompa GV-100