Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Mask carriers | Avantor

Mask carriers

Pocket spacing: 3,2 mm, pocket flat: 1,6 mm, 25 masks, PP, blu, 107x61x36 mm
  ENTEA67-01-0603
 :   ENTEGRIS
Mask carriers
  ENTEA67-01-0603
 :  ENTEGRIS
Mask carriers
Mask carriers

Pocket spacing: 3,2 mm, pocket flat: 1,6 mm, 25 masks, PP, blu, 107x61x36 mm

 
 
   
1 * 4 ST
 

Miscellaneous mask carriers.

 
  • Per:
    25 masks
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Pocket spacing: 3,2 mm, pocket flat: 1,6 mm
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    08
  • L×P×A:
    107x61x36 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..