Mask carriers
Pocket spacing: 4,0 mm, pocket flat: various, 12 masks, PP, blu, 76x61x33 mm
Codice catalogo ENTEA41-01-0603
Nome del fornitore: ENTEGRIS
Vai a
Product Details & Documents
Miscellaneous mask carriers.
Specifiche
- Per:12 masks
- Colore:blu
- Descrizione:Pocket spacing: 4,0 mm, pocket flat: various
- Materiale:PP
- Seq:07
- L×P×A:76x61x33 mm