Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrogen spray gun
Nitrogen spray gun
Nitrogen spray gun, blue
Codice catalogo ENTE421-42-21
Nome del fornitore:   ENTEGRIS
Nitrogen spray gun
Codice catalogo ENTE421-42-21
Nome del fornitore:  ENTEGRIS
Nitrogen spray gun
Nitrogen spray gun
Nitrogen spray gun, blue
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Long lasting and reliable PFA nitrogen spray guns with 0,5 µm PTFE membrane for use in high purity and corrosive chemical applications.
  • Integral filter enables air to be filtered before nitrogen is dispensed
  • Vented cap/nozzle meets OSHA safety specifications
  • PFA construction enables use in high purity and corrosive applications
  • Colored caps enable visual chemical differentiation at a glance
Nitrogen cap/nozzle prevents pressure build-up if outlet is blocked.
Orifice 4,8 mm
Max. pressure 75 psig (517 kPa)
Connection ¹/₄" FNPT
Accessories information: Repair kits are available.
Specifiche
  • Descrizione:
    Nitrogen spray gun, blue
  • Seq:
    02
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Repair tool to access front and rear diaphragm of gun
    Repair tool to access front and rear diaphragm of gun
    ENTE213-80
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement cap/nozzle, blue
    Replacement cap/nozzle, blue
    ENTE600082BL
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement cap/nozzle, natural
    Replacement cap/nozzle, natural
    ENTE600082
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement cap/nozzle, orange
    Replacement cap/nozzle, orange
    ENTE600082OR