Mask carriers
Pocket spacing: 3,2 mm, pocket flat: 1,6 mm, 25 masks, PP, blu, 107x36x28 mm
Codice catalogo ENTEA66-0603
Nome del fornitore: ENTEGRIS
Vai a
Product Details & Documents
Miscellaneous mask carriers.
Specifiche
- Per:25 masks
- Colore:blu
- Descrizione:Pocket spacing: 3,2 mm, pocket flat: 1,6 mm
- Materiale:PP
- Seq:03
- L×P×A:107x36x28 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..