Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Straight, rounded tip (1,5 mm radius, 3,0 mm thickness), 124 mm
Codice catalogo ENTEC12-0315
Nome del fornitore:   ENTEGRIS
Forceps
Codice catalogo ENTEC12-0315
Nome del fornitore:  ENTEGRIS
Forceps
Straight, rounded tip (1,5 mm radius, 3,0 mm thickness), 124 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 4 ST
Product Details & Documents
ETFE, white. Durable forceps for substrate handling.
  • Different tip styles available
  • Packaged in protective cases
Specifiche
  • Tipo:
    Straight, rounded tip (1,5 mm radius, 3,0 mm thickness)
  • Lunghezza:
    124 mm
  • Seq:
    02