Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Curved, tapered thin tip, 127 mm
Codice catalogo ENTEC14-0315
Nome del fornitore:   ENTEGRIS
Forceps
Codice catalogo ENTEC14-0315
Nome del fornitore:  ENTEGRIS
Forceps
Curved, tapered thin tip, 127 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 4 ST
Product Details & Documents
ETFE, white. Durable forceps for substrate handling.
  • Different tip styles available
  • Packaged in protective cases
Specifiche
  • Tipo:
    Curved, tapered thin tip
  • Lunghezza:
    127 mm
  • Seq:
    04