Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Straight, 0,3 mm thick tip, 124 mm
Codice catalogo ENTEC10-0315
Nome del fornitore:   ENTEGRIS
Forceps
Codice catalogo ENTEC10-0315
Nome del fornitore:  ENTEGRIS
Forceps
Straight, 0,3 mm thick tip, 124 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 4 ST
Product Details & Documents
ETFE, white. Durable forceps for substrate handling.
  • Different tip styles available
  • Packaged in protective cases
Specifiche
  • Tipo:
    Straight, 0,3 mm thick tip
  • Lunghezza:
    124 mm
  • Seq:
    01