Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Mask carriers

Mask carriers

Pocket spacing: 4,8 mm, pocket flat: 1,0 mm, 25 masks, ETFE, bianco, 142x69x64 mm
Codice catalogo ENTEA102-01-0315
Nome del fornitore:   ENTEGRIS
Mask carriers
Codice catalogo ENTEA102-01-0315
Nome del fornitore:  ENTEGRIS
Mask carriers
Mask carriers

Pocket spacing: 4,8 mm, pocket flat: 1,0 mm, 25 masks, ETFE, bianco, 142x69x64 mm

Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 4 ST
Product Details & Documents

Miscellaneous mask carriers.

Specifiche
  • Per:
    25 masks
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Pocket spacing: 4,8 mm, pocket flat: 1,0 mm
  • Materiale:
    ETFE
  • Seq:
    04
  • L×P×A:
    142x69x64 mm