Orders LinkContactUsLinkComponent
Wafer baskets
Wafer baskets
Wafer basket, A26, 30 wafers (15,88 - 51 mm), 152×61 mm
Codice catalogo ENTEA26-01-0215
Nome del fornitore:   ENTEGRIS
Wafer baskets
Codice catalogo ENTEA26-01-0215
Nome del fornitore:  ENTEGRIS
Wafer baskets
Wafer basket, A26, 30 wafers (15,88 - 51 mm), 152×61 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 4 ST
Product Details & Documents
These wafer baskets made of PFA are designed for processing and handling substrates. They are compatible with tanks and handles.
Compatible tanks:
A14 baskets: E12
A15 baskets: E12, E14-10-01, E22-101
A26 baskets: E14-25-01
A47 baskets: E14-21-01, E14-25-01
Compatible handles:
A14 baskets: A01, A07, A029
A15 baskets: A01, PA01, A07, PA07, A029, PA029
A26 baskets: A01, A07, A029
A47 baskets: A01, A07, A029
Specifiche
  • Per:
    30 wafers (15,88 - 51 mm)
  • Descrizione:
    Wafer basket, A26
  • Seq:
    07
  • Ø est. × A:
    152×61 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • For A14 wafer basket
    For A14 wafer basket
    ENTEA14-02S-0215
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST